Läs mer
Bel-Art™ Skjutbricka skåp
Produktkod. 10530754
Change view
Djup (engelska):
14 tum
Produktkod. Djup (engelska)
10530754 14 tum
1 options
Produktkod. 10530754 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H445830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3785.00 SEK
    3393.52 SEK / Paket med 1
    Save 391.48 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kompakt skåp för att organisera och förvara objektglas
  • Litet skåp kan placeras på bänkskivan, vilket gör rutschbanorna lättillgängliga
  • Dammfri förvaring
  • Rymmer 240 objektglas i 12 mikroskopbrickor (fabriknr. H44581-0000, ingår ej)
  • Yttre skal av polypropen; brickskenor i polystyren
  • Transparent vertikal skjutdörr i akryl med dörrknopp
  • 35,6L x 20,8B x 25,4H cm (14 x 83/16 x 10 tum)
Specifikationer
Typ Skjut förvaringsskåp
Glidkapacitet 240
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 356 mm
Enheten håller 240
För användning med (utrustning) Mikroskop
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 254 mm
Material Polypropen, polystyren
Bredd (engelska) 5,18 tum.
Bredd (metrisk) 131 mm