Läs mer
Bel Art™ Space Saver Vakuumexsickator
Produktkod. 11852732
Change view
Höjd (metrisk):
20,6 cm
26 cm
31 cm
Färg:
Klart
Vitt
Material:
Plast
Polykarbonat
Polypropen, polykarbonat
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Färg Material
11852732 31 cm Vitt Plast
11316984 20,6 cm Vitt Plast
11326984 26 cm Vitt Polypropen, polykarbonat
10461135 20,6 cm Klart Polykarbonat
10236044 26 cm Klart Polykarbonat
11357184 31 cm Klart Polykarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11852732 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F420250000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1516.51 SEK / Paket med 1
    Save 468.49 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Avgasa vätskor snabbt och enkelt i laboratoriet eller klassrummet med dessa små vakuumexsickatorer i plast.
  • Starka, splittersäkra enheter ger torr förvaring och skydd för känsliga produkter
  • Lättare och billigare än glasmodeller av liknande storlek; flisa inte som glas
  • Håll ett fullt vakuum (29,9 tum Hg) vid rumstemperatur i 24 timmar
  • Avsmalnande kran av polypropen med PTFE-plugg accepterar slangar med 0,25 tum till 0,375 tum. ID och tillåter en kontrollerad ingång av luft, vilket förhindrar onödig turbulens
  • Neopren O-ring säkerställer en tät tätning ner till °0 C utan behov av fett (ringen kommer inte att skadas om fett används)
  • Flat Dome klar polykarbonat topp med stor räfflad knopp maximerar invändigt spelrum och ger i genomsnitt 13 % större inre volym jämfört med vanliga halvsfäriska kupoler
  • Alla modeller inkluderar en 0,125 tum. (0,32 cm) tjock perforerad platta; engångs- eller återanvändbart torkmedel kan placeras på eller under denna platta
  • Modeller med genomskinlig polykarbonatbotten ger ökad synlighet från fler vinklar
  • Modeller med vit polypropenbotten kan stödja glöddeglar på Minerit HD High Heat keramiska exsickatorplattor (tillgänglig separat, F42038-serien)
  • Modeller med klar polykarbonatbotten ger ökad synlighet från fler vinklar
Specifikationer
Färg Vitt
Material Plast
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar Övre och nedre sektioner, O-ring av neopren, avstängningskran, 0,32 cm tjock polypropen perforerad provplatta, avsmalnande kran av polypropen med PTFE-plugg och rött handtag, platt kupol av klar polykarbonat med stor räfflad knopp
Höjd (metrisk) 31 cm
Höjd (engelska) 12,12 tum.
Diameter (engelska) Inre 9,43 tum.
Diameter (engelska) Ytterfläns 10,75 tum.
Diameter (engelska) platta 9,05 tum
Diameter (metrisk) yttre fläns 27.3 cm
Diameter (metrisk) platta 23 cm
Diameter (metrisk) Inre 24 cm
Diameter (metrisk) Yttre 27.3 cm