Läs mer
Bel-Art™ Spillbehållare med rutnät
Produktkod. 15152986
Change view
Kapacitet (engelska):
236,69 oz.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
15152986 236,69 oz.
1 options
Produktkod. 15152986 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F246760003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 SEK
    933.07 SEK / Paket med 1
    Save 216.93 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Stor, djup polypropenbricka skyddar användare genom att fånga upp oavsiktligt farligt spill
  • Det epoxibelagda trådstödgallret rymmer många kärl eller ställ med provrör
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 236,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 L
Material Polypropen
Typ Spillbehållare
För användning med (applikation) Användning av bänkskiva
För användning med (utrustning) Flera kolvar, bägare eller ett ställ med provrör
Inkluderar Rutnät