Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetic Retriever
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Reaches down drains for lost bars
- 0.38 in. (9.5 mm) dia. polyethylene pick-up rod
- With powerful Alnico magnet sealed in one end
- Handy hang-up grip on other end
- Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 9.5 mm x 45.7 cm |
| För användning med (applikation) | Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1 in. long |
| För användning med (utrustning) | Omrörningsstänger |
| Inkluderar | High-strength alnico sealed-in magnet, hang-up loop on one end, 0.95 cm polyethylene pick-up rod |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Längd (metrisk) | 45,7 cm |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1 |
| Form | Cylinder |
| Visa mer |