Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetisk diskbänkssil
Produktkod. 11823210 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Klart
Produktkod. 11823210
Brand: Bel-Art™ F377870000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikaliebeständig diskbänkssil har fyra starka magneter i varje hörn för att attrahera och hålla Spinbar magnetiska omrörarstänger.
  • Långa slitsar i sidorna och kjolen gör att vätskor kan rinna av lätt och snabbt
  • En bred kjol gör att silen kan användas i en mängd olika diskbänksavlopp; platt kant på ena sidan gör att den kan placeras nära diskbänksväggen
  • Fyra ben på undersidan förankrar silen ordentligt i diskbänkens avlopp och förhindrar att den lossnar av rinnande vätska
  • Färgval förbättrar synligheten för omrörarstavarna
Specifikationer
Färg Blått
Mått (L x B x H) 5 x 1,44 tum.
För användning med (applikation) Förhindrar att omröraren sköljer ner i avloppet
För användning med (utrustning) Omrörningsstänger
Inkluderar 4 starka magneter i varje hörn, långa slitsar i sidorna och vida kjolar
Diameter (metrisk) 127 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Material PTFE, Alnico magnet
Kvantitet 1
Form Skiva
Typ Magnetisk omrörarstång