Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetisk diskbänkssil
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Klart
Beskrivning
- Långa slitsar i sidorna och kjolen gör att vätskor kan rinna av lätt och snabbt
- En bred kjol gör att silen kan användas i en mängd olika diskbänksavlopp; platt kant på ena sidan gör att den kan placeras nära diskbänksväggen
- Fyra ben på undersidan förankrar silen ordentligt i diskbänkens avlopp och förhindrar att den lossnar av rinnande vätska
- Färgval förbättrar synligheten för omrörarstavarna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Mått (L x B x H) | 5 x 1,44 tum. |
| För användning med (applikation) | Förhindrar att omröraren sköljer ner i avloppet |
| För användning med (utrustning) | Omrörningsstänger |
| Inkluderar | 4 starka magneter i varje hörn, långa slitsar i sidorna och vida kjolar |
| Diameter (metrisk) | 127 mm |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Material | PTFE, Alnico magnet |
| Kvantitet | 1 |
| Form | Skiva |
| Visa mer |