Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Magnetisk omrörningsbar Garage
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
261,6 mm
Beskrivning
Håll magnetiska omrörarstänger och tillbehör organiserade och tillgängliga
- Omrörningsstavar avmagnetiseras lätt när de förvaras tillsammans i en låda eller låda, så förvara dem i par, med den ena nordpolen angränsande till den andras sydpol
- Flera storlekar och former av magnetiska omrörarstänger från stora 15,9 cm (6 tum) till små 10 mm (0,5 tum) barer kan förvaras på detta ställ
- Snäva trådavstånd på den övre delen av stativet håller små stänger, medan bredare utrymme under kan användas för större stänger
- En nedre trådhylla är idealisk för förvaring av små labbverktyg
- Epoxibelagd för lång livslängd och enkel rengöring, stativet är fristående eller kan monteras på en vertikal yta (monteringsbeslag ingår ej)
- Använd ett ställ för att torka omrörarstänger efter rengöring, och placera andra nära tillhörande omrörare för att hålla stänger organiserade och synliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Mått (L x B x H) | 10,3 x 4 x 12,3 tum. (261,6 x 101,6 x 312,4 mm) |
| Höjd (engelska) | 12,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 312.4mm |
| Längd (engelska) | 10,3 tum |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 101.6mm |
| Beläggning | Epoxi |
| Diameter (metrisk) | 41 cm |
| Längd (metrisk) | 261,6 mm |
| Visa mer |