Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Runda magnetiska omrörarstänger
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Längd (engelska):
3 tum
4 tum
6 tum
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Liten avtagbar pivåring i mitten ökar mångsidigheten
- Pivotring minimerar kontaktytan mellan stång och kärl, minskar friktionen och minskar fläckar av plastbehållare
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
- Hållbar och inert
- Autoklavsäkert
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,62 tum. |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Beläggning | PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Längd (metrisk) | 101,6 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 50 |
| Visa mer |