Läs mer
Bel-Art™ ProCulture Orbital Shaker-plattform
Produktkod. 12338059 Handla allt SP Scienceware Produkter
Bana:
22 mm
Produktkod. 12338059
Brand: Bel-Art™ F370410000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvandlar en vanlig magnetomrörare till en omloppsskakplattform vilket sparar kostnader och utrymmeskrav för ytterligare labbutrustning.
Perfekt för fat, flaskor och brickor, den är också idealisk för Western Blot-bearbetning.
  • Skaka och blanda; roterande omloppsdiameter på 21,7 mm (7/8 tum)
  • Skakjusteringen styrs genom att ställa in magnetomröraren till önskad hastighet
  • Plattformen skyddar manövermekanismen från spill
  • Den halkfria ytan förhindrar att behållare glider
  • Basen har inbyggda handtag för att lyfta och bära
  • Stöder upp till 6,8 kg (15 lb.)
  • Mått: 8,9 x 8,9 x 2,1 tum.
  • Vikt: 2,2 lb.
US-patent 5,409,312.
Specifikationer
Bana 22 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 6.8 kg
Hastighetsintervall 0 till 300 rpm
Spänning 0/1 V
Produkttyp Orbital Platform Shaker
Mått (L x B x H) 8,9 x 8,9 x 2,1 tum. (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
Höjd (engelska) 2,1 tum
Höjd (metrisk) 5.3 cm
Längd (engelska) 8,9 tum
Längd (metrisk) 22.5 cm
Bredd (engelska) 8,9 tum
Bredd (metrisk) 22.5 cm
Fraktvikt (engelska) 2.25 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Modell Proculture Oribital Shaker