Läs mer
Bel-Art™ Spindrive™ Orbital vibrerande plattform
Handla allt SP Scienceware Produkter
Bana:
1,5 mm
Beskrivning
- Vibrera och blanda; roterande omloppsdiameter på 1,52 mm
- Vibrationsjustering kontrolleras genom att magnetomröraren ställs in på önskad hastighet
- Plattformen skyddar manövermekanismen från spill
- Den halkfria ytan förhindrar att behållare glider
- Basen har inbyggda handtag för att lyfta och bära
- Stöder upp till 6,8 kg (15 lb)
- L x B x H: 8,8 x 8,8 x 2,25 tum. (225 x 225 x 53 mm)
- Väger 2,2 lb. (1 kg)
US-patent 5,409,312
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 1,5 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 6.8 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 300 rpm |
| Spänning | 0/1 V |
| Produkttyp | Orbital vibrerande plattform |
| Mått (L x B x H) | 8,9 x 8,9 x 2,1 tum. (22,5 x 22,5 x 5,3 cm) |
| Höjd (engelska) | 2,1 tum |
| Höjd (metrisk) | 5.3 cm |
| Längd (engelska) | 8,9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.5 cm |
| Visa mer |