Läs mer
Bel-Art™ Spinplus™ Magnetisk omrörarstång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Diameter (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Beskrivning
- Korsformen skapar en djup virvel och ger en stabil, tyst drift
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Höjd (engelska) | 0,19 tum |
| Höjd (metrisk) | 4.7mm |
| Längd (engelska) | 0,37 tum. |
| Beläggning | PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI |
| Diameter (metrisk) | 9,5 mm |
| Längd (metrisk) | 9,5 mm |
| Visa mer |