Läs mer
Bel Art™ Stack Rack Provrörsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
10 till 13 mm rör
Rör (16 till 20 mm)
Rör (20 till 25 mm)
Rör (25 till 30 mm)
Beskrivning
Har sammankopplade ändplattor med handtag för säker stapling.
- Polypropenställ
- Robust och kemikaliebeständig
- För rör upp till 10 cm (4 tum) lång
- Numrerade och bokstäverade rader för enkel röridentifiering
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Med vit yta för att göra färgjämförelser lätta
- Går inte sönder eller fläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | 10 till 13 mm rör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 72 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 6 |
| Staplingsbar | Ja |
| Visa mer |