Läs mer
Bel-Art™ Stapelbar inkubationsbricka för petriskål
Produktkod. 11734736 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Petriskålar
Produktkod. 11734736
Brand: Bel-Art™ F189831000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ökar inkubatorns totala kapacitet
  • Rymmer fem 100 mm eller femton 60 mm petriskålar
  • Tillverkad av polypropen
  • Inkluderar två etikettområden för providentifiering och hål i botten för att underlätta luftflödet
  • Rekommenderas inte över 100 °C (212 °F); autoklavering kan skeva
  • Desinficeras med 70 % etanol eller laboratoriedesinfektionsmedel
Specifikationer
Produkttyp Petriskålställ
Array 1 x 5
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Petriskålar
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Håller fem 100 mm eller femton 60 mm petriskålar
Längd (metrisk) 251 mm
Bredd (metrisk) 237 mm
Höjd (metrisk) 35 mm