Läs mer
Bel-Art™ Balansskedar i rostfritt stål
Produktkod. 10109882 Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Produktkod. 10109882
Brand: Bel-Art™ H367060000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför enkelt små mängder material
  • Fyrkantig ände av trågtyp
  • Rymmer cirka 1 ml
  • Skedändens mått: 44 x 8,9 mm (1,75 x 0,35 tum)
  • Längd: 17 cm (6,7 tum)
  • F367060000, Tillverkad av rostfritt stål
  • F367070000, Rostfritt stål med Teflon™ beläggning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Balanssked
För användning med (applikation) Designad för att överföra små mängder material
Längd (engelska) 6,7 tum
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 17 cm
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.