Läs mer
Bel-Art™ Balansskedar i rostfritt stål
Produktkod. 15520122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Produktkod. 15520122
Brand: Bel-Art™ H367070000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför enkelt små mängder material
  • Fyrkantig ände av trågtyp
  • Rymmer cirka 1 ml
  • Skedändens mått: 44 x 8,9 mm (1,75 x 0,35 tum)
  • Längd: 17 cm (6,7 tum)
  • F367060000, Tillverkad av rostfritt stål
  • F367070000, Rostfritt stål med Teflon™ beläggning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Balanssked
Avsluta Non-stick Teflon™ FEP
För användning med (applikation) Designad för att överföra små mängder material
Längd (engelska) 6,7 tum
Material Rostfritt stål (316)
Längd (metrisk) 17 cm
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.