Läs mer
Bel-Art™ Balansskedar i rostfritt stål
Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316)
Beskrivning
- Fyrkantig ände av trågtyp
- Rymmer cirka 1 ml
- Skedändens mått: 44 x 8,9 mm (1,75 x 0,35 tum)
- Längd: 17 cm (6,7 tum)
- F367060000, Tillverkad av rostfritt stål
- F367070000, Rostfritt stål med Teflon™ beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Balanssked |
| Avsluta | Non-stick Teflon™ FEP |
| För användning med (applikation) | Designad för att överföra små mängder material |
| Längd (engelska) | 6,7 tum |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Längd (metrisk) | 17 cm |
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.