Läs mer
Bel-Art™ Skedar i rostfritt stål
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
1,6 ml, 3 ml
2 ml, 8 ml
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
Beskrivning
Dubbla skedar har två skålstorlekar för bekväm provhantering
- Polerad 304 rostfri konstruktion
- Solid, rundad axel för enkel hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml, 2 ml |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Sked |
| Längd (engelska) | 5,9 tum |
| Bredd (engelska) | 1,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 3.17 cm |
| Mått (L x B) | 5,9 x 1,25 tum. (15 x 3,17 cm) |
| Inkluderar | Dubbel ände med 0,5 ml liten sked i ena änden och 2 ml stor sked i andra |
| Visa mer |