Läs mer
Bel-Art™ Skedar i rostfritt stål
Produktkod. 15560122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
1,6 ml, 3 ml
2 ml, 8 ml
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
Produktkod. 15560122
Brand: Bel-Art™ H367290021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla skedar har två skålstorlekar för bekväm provhantering
  • Polerad 304 rostfri konstruktion
  • Solid, rundad axel för enkel hantering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,6 ml, 3 ml
Färg Silver
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Sked
Längd (engelska) 8,26 tum.
Inkluderar Dubbel ände med 1,6 mL liten sked i ena änden och 3 mL stor sked i andra
Längd (engelska) Handtag 5,8 tum
Längd (metriskt) handtag 14.73 cm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 21 cm