Läs mer
Bel-Art™ Skedar i rostfritt stål
Produktkod. 15580122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
1,6 ml, 3 ml
2 ml, 8 ml
Längd (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
Produktkod. 15580122
Brand: Bel-Art™ H367290030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla skedar har två skålstorlekar för bekväm provhantering
  • Polerad 304 rostfri konstruktion
  • Solid, rundad axel för enkel hantering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml, 8 ml
Färg Silver
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Sked
Längd (engelska) 11,81 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.81 cm
Mått (L x B) 11,81 x 1,5 tum. (30 x 3,81 cm)
Inkluderar Dubbel ände med 2mL liten sked i ena änden och 8mL stor sked i andra
Längd (engelska) Handtag 9,25 tum.
Längd (metriskt) handtag 23.49 cm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 30 cm