Beskrivning
- Håller brickor, kolvar och skålar jämna och stabila för jämn sedimentering av vävnadsodlingsceller
- Ställen låser sig när de är staplade, till maximalt 5 ställ höga (tillåter upp till 20 nivåer av brickor)
- Varje hyllplan rymmer en stor bricka (fabrikant nr 18610-1440), 35,6 x 35,6 cm eller två mindre brickor (fabrikant nr 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Perforerade brickor tillåter luft, gas och vattenånga cirkulation
- Ställ och brickor säljs separat
- Förvaringssystem i rostfritt stål är autoklaverbart
Rack, 2-nivå (fabrikant nr 18610-0420)
- 5 cm spelrum mellan brickorna, perfekt för förvaring av större odlingsflaskor
- 2,4 cm utrymme mellan brickorna, för förvaring av petriskålar eller mindre odlingsflaskor
Specifikationer
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Provbehållare |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Liten brickhållare |
| Hyllor | Ingen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?