Läs mer
Bel-Art™ Standard Flaskställ
Produktkod. 12603506 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Flaskor (25 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12603506
Brand: Bel-Art™ F185132300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Organiserar värdefullt USP™ referensstandardflaskor för bekväm förvaring och åtkomst
  • Lämplig för användning i Secador™ 1,0 till 4,0 exsickatorer för lagring med låg luftfuktighet
  • Klar akrylkonstruktion för enkel visning av etiketter
  • Lagrar trettio 23 mm standardflaskor i ett kompakt fotavtryck
Specifikationer
Produkttyp Flaskställ
Array 10 x 3
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Flaskor (25 mm)
Material Akryl
Positioner 30
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 13 x 3,37 x 0,87 tum. (33 x 11 x 2,2 cm)
Längd (metrisk) 33 cm
Längd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Bredd (engelska) 3,37 tum.
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Höjd (engelska) 0,87 tum.
Diameter (metrisk) Inre 25 mm