Läs mer
Bel-Art™ Vaccu-Pette 96-Well Format pipetteringsenhet
Produktkod. 10137050 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
:
L x W x H: 12.7 x 8.6 x 3.7cm
Produktkod.
10137050 L x W x H: 12.7 x 8.6 x 3.7cm
1 options
Endast för engångsbruk: Kan inte autoklaveras eller gassteriliseras
Produktkod. 10137050 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378760000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för engångsbruk: Kan inte autoklaveras eller gassteriliseras
Aspirera eller dispensera 96 brunnar på mindre än 10 sekunder, vilket påskyndar upprepad tvätt eller dispensering
  • För att samtidigt byta media eller tillsätta/ta bort reagens från 96-brunnars platta
  • Anslut engångsplastsprutan och dra ut kolven för att överföra vätska
  • Tillverkad av transparent plastmaterial
  • Med vakuumutlopp i ena änden och kort slang med 3,2 mm ID för sprutanslutning
  • Steril/Engångsmodell gjuten av klar engångsplast
  • Kräver 30 ml eller större steril engångsspruta
Specifikationer
Beskrivning 96 brunnar; L x B x H: 12,7 x 8,6 x 3,7 cm
Material Plast
Sterilitet Sterila
Kvantitet Varje
Färg Klart
Volym (metrisk) 30 mL
Längd (metrisk) 12.7 cm
Typ Pipetteringsanordning
Disponibel Återanvändbar