Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Steril provtagningskniv för engångsbruk
Beskrivning
- Den tandade kanten kan skära skaldjur, kött, fågel, grönsaker och andra fibermaterial
- Individuellt inslagna, steriliserade och förpackade i en polyeten (PE) plastpåse för engångsbruk och kassering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagningskniv |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Intyg om bearbetning för sterilisering |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Provtagning av livsmedel som kött, grönsaker, skaldjur och andra fibrösa och halvfasta material |
| Längd (engelska) | 8,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 20.9 cm |