Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten av hållbar, vit slagkraftig polystyren för hållbarhet och styvhet vid provtagning av packat pulver
- Plattbottnad form tillåter användning som vägningsbåt
- För engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor och ger även hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver |
| Inkluderar | Intyg om bearbetning för sterilisering |
| Visa mer |