Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Produktkod. 11372164 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
10/Förpackning
100/förpackning
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Produktkod. 11372164
Brand: Bel-Art™ F367400001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten slagkraftig polystyren för hållbarhet och styvhet. Idealisk för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor.
  • Gjuten av hållbar, vit slagkraftig polystyren för hållbarhet och styvhet vid provtagning av packat pulver
  • Plattbottnad form tillåter användning som vägningsbåt
  • För engångsbruk
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Kvantitet 100/förpackning
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 1.25 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor och ger även hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver
Inkluderar Intyg om bearbetning för sterilisering
Material Polystyren