Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Produktkod. 11372174 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
10/Förpackning
100/förpackning
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11372174
Brand: Bel-Art™ F367400022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Gjuten slagkraftig polystyren för hållbarhet och styvhet. Idealisk för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor.
  • Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
  • For one-time use
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Kvantitet 12/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Färg White
Produkttyp Spoon
För användning med (applikation) Permits quick sampling of specific sizes of dry or liquid measurements and also provides durability and stiffness when sampling packed powders
Material Polystyrene