Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
10/Förpackning
100/förpackning
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Beskrivning
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 12/förpackning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Färg | White |
| Produkttyp | Spoon |
| För användning med (applikation) | Permits quick sampling of specific sizes of dry or liquid measurements and also provides durability and stiffness when sampling packed powders |
| Material | Polystyrene |