Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
10/Förpackning
100/förpackning
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Beskrivning
- Gjuten av hållbar, vit slagkraftig polystyren för hållbarhet och styvhet vid provtagning av packat pulver
- Plattbottnad form tillåter användning som vägningsbåt
- För engångsbruk
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller vätskor och ger även hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver |
| Visa mer |