Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Beskrivning
- Gjutet av hållbar, vit, högfartspolystyren för hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver
- Plattbottenformen tillåter användning som vägbåt
- För engångsbruk
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Möjliggör snabb provtagning av specifika storlekar av torra eller flytande mätningar och ger även hållbarhet och styvhet vid provtagning av packade pulver |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |