Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Kvantitet:
10/Pk.
100/Pk.
12/Pk.
12/förpackning
Beskrivning
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Produkttyp | Spoon |