Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Ekonomi provskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
10/Förpackning
100/förpackning
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Beskrivning
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Beställningsinfo
100 individuellt sterila förpackade skedar eller 12 icke-sterila skedar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Färg | White |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | Spoon |
| För användning med (applikation) | Designed for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids and also provides durability and stiffness when sampling packed powders |
| Visa mer |