Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagningsskopor för ekonomi
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Ett billigt och exakt mått för insamling av torra eller flytande prover.
- Capacity is listed on each white scoop
- Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
- Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
- One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
- Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Sterilitet | Sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (engelska) | 2.7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 83 mL |
| Färg | White |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | Scoop |
| Visa mer |
Steriliserade produkter kan inte returneras.