Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagningsskopor för ekonomi
Produktkod. 11342174 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11342174
Brand: Bel-Art™ F369330003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett billigt och exakt mått för insamling av torra eller flytande prover.
  • Capacity is listed on each white scoop
  • Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
  • Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
  • One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg White
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Single-use
Produkttyp Scoop
För användning med (applikation) Provide accurate measure for dry or liquid measures
Längd (engelska) 0.429 in.
Storlek 12.2 x 5.6 x 3.2 cm (LxWxH) Bowl
Bredd (engelska) 2³/16 in.
Bredd (metrisk) 5.6 cm
Inkluderar Certificate of processing for sterilization
Längd (engelska) Handtag 1.625 in.
Längd (metriskt) handtag 3.7 cm
Material High-impact Polystyrene (FDA Grade)
Längd (metrisk) 15.9 cm
Visa mer Visa mindre
Steriliserade produkter kan inte returneras.