Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Stor steril provtagningssked
Produktkod. 11747484 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Produktkod. 11747484
Brand: Bel-Art™ H369480000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stor, steril provtagningssked är idealisk för provtagning av halvfasta ämnen, trögflytande vätskor eller bulkmaterial
  • 30 ml (1 oz.) skedar är gjorda av FDA-kvalitet, slagkraftig polystyrenplast
  • Långt handtag håller handen borta från provet
  • Individuellt förseglad och steriliserad i en polyetenpåse redo för engångsbruk och kassering
  • Parti stämplat för exakt partispårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Specifications
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Idealisk för provtagning av halvfasta ämnen, trögflytande vätskor eller bulkmaterial
Längd (engelska) 10 tum
Storlek Betydande
Inkluderar Intyg om bearbetning för sterilisering
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25.4 cm
Material Polystyren
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 25.4 cm