Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Röda sterila provtagningsskopor
Product Code. 15550132
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
Kvantitet:
10/Förpackning
100/Cs.
Unit Size:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Unit Size
15550132 125 ml 10/Förpackning Paket med 10
15570132 250 ml 10/Förpackning -
15530132 60 ml 10/Förpackning -
11781776 60 ml 100/Cs. -
11761776 250 ml 100/Cs. -
11771776 125 ml 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15550132 Supplier Bel-Art™ Supplier No. H369042010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Perfekt form och storlek för provtagning, speciellt från behållare med bred mun.
  • Dessa enstycksscoopar är designade för att rymma olika kapaciteter och är gjutna av högslagkraftig polystyren.
  • 2 oz. och 4 oz. provtagningsskopor har ett långt handtag som ökar avståndet mellan handen och provet.
  • När de placeras på en plan yta står de upprätt och kan användas som vägbåtar.
  • Färgad skopa minskar risken att av misstag bli kvarlämnad i ett prov; kan fungera som en kod för att undvika korskontaminering och ge kontrasterande bakgrund för ljusa prover.
  • Tillverkade av FDA-klassade material.
  • Individuellt förseglad och steriliserad i en polyetenpåse redo för engångsanvändning och avfallshantering.
  • Lottstämplat för exakt tomtspårning; levererades med ett certifikat för sterilisering.
Specifications
Kvantitet 10/Förpackning
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Färg Klar röd
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Scoop
För användning med (utrustning) Vidöppna behållare
För användning med (applikation) Utformad för att ta prover, särskilt från vidöppningsbehållare, minskar risken att restprov stannar kvar i skopan eller att skopan av misstag lämnas kvar i provet
Längd (engelska) 8,68 tum
Storlek 9,4 x 5,1 x 3,3 tum (LxWxH) Bowl
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Inkluderar Steriliseringscertifikat
Längd (engelska) Handtag 5 tum
Längd (metriskt) handtag 12.7 cm
Material Polystyren
Typ av handtag Långt
Längd (metrisk) 22.1 cm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras