Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Röda sterila provtagningsskopor
Beskrivning
Perfekt form och storlek för provtagning, speciellt från behållare med bred mun.
- Dessa skopor i ett stycke är utformade för att hålla olika kapaciteter och är gjutna av slagkraftig polystyren.
- 2 oz. och 4 oz. provtagningsscoops har ett långt handtag som ökar avståndet mellan handen och provet.
- När de placeras på en plan yta förblir de upprätt, kan användas som vägningsbåtar.
- Färgad skopa minskar risken att av misstag bli kvar i ett prov; kan fungera som en kod för att undvika korskontaminering och ge kontrasterande bakgrund för ljusa prover.
- Tillverkad av material av FDA-kvalitet.
- Individuellt förseglad och steriliserad i en polyetenpåse redo för engångsbruk och kassering.
- Parti stämplat för exakt partispårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Klar röd |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Scoop |
| För användning med (utrustning) | Vidöppna behållare |
| Visa mer |