Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Röda sterila provtagningsskopor
Beskrivning
Perfekt form och storlek för provtagning, speciellt från behållare med bred mun.
- Dessa enstycksscoopar är designade för att rymma olika kapaciteter och är gjutna av högslagkraftig polystyren.
- 2 oz. och 4 oz. provtagningsskopor har ett långt handtag som ökar avståndet mellan handen och provet.
- När de placeras på en plan yta står de upprätt och kan användas som vägbåtar.
- Färgad skopa minskar risken att av misstag bli kvarlämnad i ett prov; kan fungera som en kod för att undvika korskontaminering och ge kontrasterande bakgrund för ljusa prover.
- Tillverkade av FDA-klassade material.
- Individuellt förseglad och steriliserad i en polyetenpåse redo för engångsanvändning och avfallshantering.
- Lottstämplat för exakt tomtspårning; levererades med ett certifikat för sterilisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Färg | Klar röd |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Scoop |
| För användning med (utrustning) | Vidöppna behållare |
| För användning med (applikation) | Utformad för att ta prover, särskilt från vidöppningsbehållare, minskar risken att restprov stannar kvar i skopan eller att skopan av misstag lämnas kvar i provet |
| Längd (engelska) | 8,68 tum |
| Visa mer |