Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagningsskopor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (engelska):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Kvantitet:
10/Låda
100/kartong
Beskrivning
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops är designade för att hämta prover från en större källa.
- För användning med behållare med bred mun
- Ett stycke, gjuten av slagkraftig polystyrenplast
- Stå upprätt på plana ytor
- Kan användas som vägningsbåt
- Tillverkad av material av FDA-kvalitet
- Individuellt förseglad och steriliserad
- För engångsbruk och kassering
- Kapacitet och volymer är uppskattade, inte avsedda för att ta exakta provvikter eller volymer
- Angivna volymer representerar typiska högningsprover
- Parti stämplat för exakt partispårning
- Inkluderar ett intyg om bearbetning för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/kartong |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Skopa |
| För användning med (utrustning) | Behållare med bred mun |
| Visa mer |