Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagningsskopor
Produktkod. 15560132 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (engelska):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Kvantitet:
10/Låda
100/kartong
Produktkod. 15560132
Brand: Bel-Art™ H369060010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagningsskopor av polystyrenplast är utformade för att hämta prover från en större källa.
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops är designade för att hämta prover från en större källa.
  • För användning med behållare med bred mun
  • Ett stycke, gjuten av slagkraftig polystyrenplast
  • Stå upprätt på plana ytor
  • Kan användas som vägningsbåt
  • Tillverkad av material av FDA-kvalitet
  • Individuellt förseglad och steriliserad
  • För engångsbruk och kassering
  • Kapacitet och volymer är uppskattade, inte avsedda för att ta exakta provvikter eller volymer
  • Angivna volymer representerar typiska högningsprover
  • Parti stämplat för exakt partispårning
  • Inkluderar ett intyg om bearbetning för sterilisering
Specifikationer
Kvantitet 10/Låda
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Skopa
För användning med (utrustning) Behållare med bred mun
För användning med (applikation) Perfekt form och storlek för provtagning, speciellt från behållare med bred mun
Längd (engelska) 7,5 tum
Storlek 13.5 x 5.4 x 4.9 cm (LxWxH) Bowl
Inkluderar Intyg om bearbetning för sterilisering
Material Polystyren
Typ av handtag Extra lång
Längd (metrisk) 19.1 cm