Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagningsskopor
Produktkod. p-166467
Change view
Kapacitet (engelska):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Kvantitet:
10/Box
100/kartong
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Kvantitet
11751566 8 oz. 100/kartong
11386934 2 oz. 100/kartong
11766518 4 oz. 100/kartong
15520132 2 oz. 10/Box
15540132 4 oz. 10/Box
15560132 8 oz. 10/Box
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11751566 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H369060000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagningsskopor av polystyrenplast är utformade för att hämta prover från en större källa.
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops är designade för att hämta prover från en större källa.
  • För användning med behållare med bred mun
  • Ett stycke, gjuten av slagkraftig polystyrenplast
  • Stå upprätt på plana ytor
  • Kan användas som vägningsbåt
  • Tillverkad av material av FDA-kvalitet
  • Individuellt förseglad och steriliserad
  • För engångsbruk och kassering
  • Kapacitet och volymer är uppskattade, inte avsedda för att ta exakta provvikter eller volymer
  • Angivna volymer representerar typiska högningsprover
  • Parti stämplat för exakt partispårning
  • Inkluderar ett intyg om bearbetning för sterilisering
Specifikationer
Kvantitet 100/kartong
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Scoop
För användning med (utrustning) Vidöppna behållare
För användning med (applikation) Perfekt form och storlek för att ta prover, särskilt från vidöppna behållare
Längd (engelska) 7,5 tum
Storlek 13,5 x 5,4 x 4,9 cm (LxVxH) skål
Inkluderar Intyg om sterilisering
Material Polystyren
Typ av handtag Extra lång
Längd (metrisk) 19.1 cm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Scoop