Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ V-formad provtagningsspatel, steril
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
22,9 cm
Beskrivning
Idealisk för alla typer av pulverformiga eller granulerade material. Spatlar är idealiska för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner och för att pierca plastfodrade papperspåsar eller liknande förpackningar.
- Den hedrade V-formen gör det enkelt att överföra pulver, flingade, kristallina eller granulära media.
- Lång spatel på 14 tum (16-241-210) är perfekt för att avlägsna kakade eller kristalliserade reagens från djupt inuti höga flaskor eller kärl med en halsdiameter så liten som 0,75 tum. (18 mm).
- Sterileware (16-241-210, 14-385-20) finns i 9 och 14 tums modeller.
- Slagkraftig polystyren.
- Individuellt förpackad.
- Steriliserad av gammastrålning.
- Parti stämplat, skickas med Certificate of Processing.
- Icke-steril modell (03-421-149) 9 tums spatel.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Spetsiga ände |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sterileware™ Provtagningsspatel |
| För användning med (utrustning) | Behållare, påsar och fat |
| För användning med (applikation) | Idealisk för alla typer av pulverformigt eller granulerat material, perfekt för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner och för piercing av plastfodrade papperspåsar eller liknande förpackningar |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 1.9 cm |
| Visa mer |