Beskrivning
Den hedrade V-formen gör det enkelt att överföra pulverformigt, flingigt, kristallint eller granulärt
medium. Lång spatel på 14 tum är perfekt för att avlägsna kakade eller kristalliserade reagens från djupt inuti höga flaskor eller kärl med en halsdiameter så liten som 0,75 tum. (18 mm)
- 14 tum längd
- Högslagskraftig polystyren
- Individuellt förpackade
- Steriliserad med gammabestrålning
- Parti stämplat, skickas med Certificate of Processing
- Steril 9-tums. modell finns tillgänglig, 14-358-20
- Icke-steril 9-tums. modell: 03-421-149
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Spetsiga ände |
| Kapacitet (metrisk) | 23 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Provtagningsspatel med V-formad kanal |
| För användning med (utrustning) | Höga flaskor eller kärl |
| För användning med (applikation) | Idealisk för alla typer av pulveriserat eller granulerat material, perfekt för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner, för att avlägsna kakade eller kristalliserade reagens från djupt inuti höga flaskor eller kärl |
| Längd (engelska) Blade | 10 tum |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Visa mer |