Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Provtagning V-formad spatel, icke-steril
Produktkod. 12623026 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Längd (metrisk):
22,9 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
12623026 22,9 cm
1 options
Produktkod. 12623026
Brand: Bel-Art™ F378400000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för alla typer av pulver eller granulerat material. Spatlar är idealiska för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner och för att pierca plastfodrade papperspåsar eller liknande förpackningar.
Idealisk för alla typer av pulver eller granulerat material. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Provtagningsspadar är perfekta för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner och för att pierca plastfodrade papperspåsar eller liknande förpackningar.
  • Den hedrade V-formen gör det enkelt att överföra pulver, flingade, kristallina eller granulära media.
  • Lång spatel på 14 tum (16-241-210) är perfekt för att avlägsna kakade eller kristalliserade reagens från djupt inuti höga flaskor eller kärl med en halsdiameter så liten som 0,75 tum. (18 mm).
  • Sterileware (16-241-210, 14-385-20) finns i 9 och 14 tums modeller.
  • Högslagskraftig polystyren.
  • Individuellt förpackad.
  • Steriliserad av gammastrålning.
  • Parti stämplat, skickas med Certificate of Processing.
  • Icke-steril modell (03-421-149) 9 tums spatel.
  • Polypropen
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Spetsiga ände
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sterileware™ Provtagningsspatel
För användning med (utrustning) Behållare, påsar och fat
För användning med (applikation) Idealisk för alla typer av pulverformigt eller granulerat material, perfekt för att ta sterila prover under processkvalitetsinspektioner och för piercing av plastfodrade papperspåsar eller liknande förpackningar
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 1.9 cm
Mått (L x B) 9 x 0,75 tum. (22,9 x 1,9 cm)
Inkluderar 6 tum L V-formad kanal
Längd (engelska) Handtag 2,99 tum.
Längd (metriskt) handtag 7.6 cm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 22,9 cm