Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Scoop An' Bag™ Steril provtagare
Beskrivning
- Skopa i ett stycke tillverkad av vit, slagkraftig polystyrenplast av FDA-kvalitet
- Långt handtag håller handen borta från provet
- Platt botten gör att skopan kan förbli upprätt för användning som vägningsbåt eller för att placeras på en plan yta
- 50 individuellt förseglade och steriliserade inslagna set per låda redo för engångsanvändning och sterila kassering
- Parti stämplat för exakt partispårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Beställningsinfo
Provtagningssystem som består av en 2 oz. (60 ml) vit polystyrenskopa och en 9L x 4 0,50 tum (228,6 x 114,3 mm) polyetenpåse med en virvelförslutning förpackad tillsammans.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Produkttyp | Scoop Sampling System |
| För användning med (applikation) | Idealiskt för provtagning av livsmedel, läkemedel och miljö |
| Inkluderar | 60 ml vit polystyren platt botten med ett stycke provtagningsscoop med 12,74 cm långt handtag och skål på 7,8 L x 4,1 B x 2,9 cm H, 540 ml 11,4 x 22,9 cm polyetylen snurrpåse med stor etikettyta för att hålla provet |
| Material | HÖFTER (FDA-klass) |
| Längd (metrisk) | 20.5 cm |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Scoop |