Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sterila mini-tång
Beskrivning
Dessa små, lätta tång är idealiska för provtagning av små mängder material, från mat till läkemedel
- Raffade käkar håller säkert våta eller torra prover
- En steril tång i ett stycke är gjord av polystyrenplast
- Individuellt förpackad, steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mini-tänger |
| För användning med (applikation) | Idealisk för provtagning av små mängder material från livsmedel till läkemedel |
| Längd (engelska) | 4,25 tum |
| Tipsstil | Sågtandad |
| Längd (metrisk) | 11 cm |
| Material | Polystyren |