Läs mer
Bel-Art™ Super Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 10287083 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
31 x 38 tum. (79 x 96 cm)
35 x 25 tum. (35 x 64 cm)
37 x 48 tum. (94 x 122 cm)
Produktkod. 10287083
Brand: Bel-Art™ F131652535
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skyddar mot farliga revor och läckor. Super Biohazard-avfallspåsar har en steriliseringsindikator som mörknar när de utsätts för ångsterilisering i 20 minuter.
  • Skydda mot farliga revor och läckor
  • Orangeröda påsar har standardvarningssymboler för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
  • Extra kraftiga påsar är 2 mil tjocka blandade polymerer
  • Autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
  • Steriliseringsindikatorn mörknar när den utsätts för ångsterilisering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40 L
Förslutningstyp Dragkedja
Kapacitet (engelska) 10,6 gal.
Färg Rött
Mått (L x B) 35 x 25 tum. (35 x 64 cm)
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 35 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 64 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Standardvarningssymbol för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
För användning med (applikation) Extra starka påsar med hög slagkraft och hög temperatur minskar autoklavtiden
Bredd (engelska) 25 tum
Längd (engelska) 35 tum
Tjocklek 2 mil
Material Polymer
Produkttyp Avfallspåse för biologiska risker