Läs mer
Bel-Art™ Super Biohazard avfallspåsar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
31 x 38 tum. (79 x 96 cm)
35 x 25 tum. (35 x 64 cm)
37 x 48 tum. (94 x 122 cm)
Beskrivning
- Skydda mot farliga revor och läckor
- Orangeröda påsar har standardvarningssymboler för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
- Extra kraftiga påsar är 2 mil tjocka blandade polymerer
- Autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
- Steriliseringsindikatorn mörknar när den utsätts för ångsterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Kapacitet (engelska) | 5,0 gal. |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 23 x 19 tum. (58 x 48 cm) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 58 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 48 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |