Läs mer
Bel-Art™ T-anslutningar
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med:
9,5 mm
För 4,7 mm slang-ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
- Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Beställningsinfo
DiameterMetricInner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-grade |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.7 mm |
| Material | Polypropylene |
| Total längd (metrisk) | 38.1 mm |
| För användning med | För 4,7 mm slang-ID |
| Förpackningsmängd | 12 Pack |
| Bredd (metrisk) | 22.2 mm |
| Form | T-shape |
| Färg | White |
| Visa mer |