Läs mer
Bel-Art™ T-anslutningar
Produktkod. p-3273411 Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med:
9,5 mm
För 4,7 mm slang-ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11714935
Brand: Bel-Art™ F196060000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslutningar har flera hullingar per arm som ger extra kontakt mellan kopplingen och slangen för extra greppkraft
  • Säkerställer en tät, säker anslutning mellan slanglängder med samma innerdiameter (ID)
  • Kemikaliebeständig polypropen för användning med ett brett utbud av vätskor eller gaser
  • FDA-klassad för direktkontakt med mat, läkemedel och kosmetika
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 9,5 mm
Form T
Färg Naturlig
Produkttyp Slangkoppling