Läs mer
Bel-Art™ Avsmalnande pluggprovtagare
Produktkod. 11326354
Change view
Kapacitet (metrisk):
19,31 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11326354 19,31 ml
1 options
Produktkod. 11326354 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H378260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 SEK
    1733.69 SEK / Paket med 1
    Save 141.31 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Punkterar förpackningar för att hämta prover. Pluggprovtagaren är utformad för provextraktion från påsar eller block med ost, fett, tvål, lera eller liknande halvfasta ämnen.
  • En slät, avsmalnande, rostfri provtagare för att extrahera en plugg av material
  • Den skarpa änden av satinfinishprovtagaren skär genom en påse eller låda
  • Om du vrider handtaget ett halvt varv skärs en plugg av material 15,2 cm (6 tum) ut. lång avsmalnande från 1,7 cm till 1,3 cm
  • Provtagare: 191 mm längd med 70 mm T-handtag
Specifikationer
Produkttyp Avsmalnande pluggprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av handtag T-form
Kapacitet (engelska) 0,65 oz
Kapacitet (metrisk) 19,31 ml
Stil Avsmalnande
Avsluta Satin
För användning med (applikation) För att använda, tryck in i materialet, vrid handtaget ett halvt varv och dra ut, utformat för provextraktion från påsar eller block med ost, fett, tvål, lera eller liknande halvfasta ämnen
Diameter (engelska) Ytterbotten 0,68 tum.
Diameter (engelska) Yttre Top 0,5 tum
Diameter (metrisk) Ytterbotten 17.2 mm
Diameter (metrisk) yttre topp 12.7 mm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 191 mm